Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
| Smeltepunkt | 260 °C |
| Farve | Farveløs |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 14,8 til 15,5% (Pd) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| Mængde | 5 g |
| Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Show More |
Safety and Handling
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.