Få mere at vide
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride (15.2% Pd), Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 13965-03-2 |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Molekylær formel | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| MDL nummer | MFCD00009593 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd) |
| Molekylvægt (g/mol) | 701.9 |
| Grad | Research |