Få mere at vide
Bis(triphenylfosfin)nikkel(II)chlorid, 98%
Artikelnummer. 10296700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10296700 10 g Glasflaske 10g
10723221 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10296700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217500100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14264-16-5
Molekylær formel C36H30Cl2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 654.18
MDL nummer MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
IUPAC navn nikkel(2+);triphenylphosphan;dihydrochlorid
SMIL Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Grå til grøn
Elementær analyse 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]2NiCl2
Mængde 10 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 654.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver