Få mere at vide
Bis(triphenylphosphin)dicarbonylnikkel, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323638
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323638 2.5 g 2.5g
11313638 10 g 10g
11333638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039242.27
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13007-90-4 | C38H30NiO2P2 | 639.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13007-90-4
Molekylær formel C38H30NiO2P2
Molekylvægt (g/mol) 639.30
MDL nummer MFCD00009591
InChI nøgle SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis triphenylphosphine dicarbonylnickel
PubChem CID 22836333
IUPAC navn kulilte; nikkel; triphenylphosphanium
SMIL [Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel
Smeltepunkt 210°C to 215°C (decomposition)
Mængde 2.5 g
FN nummer UN3466
Merck Index 14,1304
Formel vægt 639.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk