Få mere at vide
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene, 98%
Artikelnummer. 10139181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10139181
Brand: Thermo Scientific Acros 213670500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2712-78-9
Molekylær formel C10H5F6IO4
Molekylvægt (g/mol) 430.03
MDL nummer MFCD00009672
InChI nøgle PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC navn [phenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxy-$1^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121°C to 125°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3CO2)2IC6H5
Mængde 50 g
Fieser 09,54
Merck Index 15, 7406
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Formel vægt 430.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ¢Bis(trifluoroacetoxy)iodo!benzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.