Få mere at vide
[Bis(trifluoracetoxy)iod] benzen, 97%
Artikelnummer. 11378166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378166 25 g 25g
11368166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15141.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430,041 g/mol
[Bis(trifluoracetoxy)iod]benzen fungerer som et reagens i Pummerer-lignende reaktioner. Det spiller en vigtig rolle i den direkte alfa-hydroxylering af ketoner under sure forhold. Det er involveret i ringslutningen af styrylaminer til N-alkyl eller N-arylindoler. Det tjener som et reagens til kemoselektiv afbeskyttelse af dimethoxybenzylethere og tosyloxylering af anilider. Yderligere anvendes det til syntese af 1,3,4-oxadiazoler ved oxidation af N-acylhydrazoner. Ud over dette anvendes det i Hofmann-omlejringen til omdannelse af cyclobutancarboxamid til cyclobutylaminhydrochlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
[Bis(trifluoracetoxy)iod]benzen fungerer som et reagens i Pummerer-lignende reaktioner. Det spiller en vigtig rolle i den direkte alfa-hydroxylering af ketoner under sure forhold. Det er involveret i ringslutningen af styrylaminer til N-alkyl eller N-arylindoler. Det tjener som et reagens til kemoselektiv afbeskyttelse af dimethoxybenzylethere og tosyloxylering af anilider. Yderligere anvendes det til syntese af 1,3,4-oxadiazoler ved oxidation af N-acylhydrazoner. Ud over dette anvendes det i Hofmann-omlejringen til omdannelse af cyclobutancarboxamid til cyclobutylaminhydrochlorid.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2712-78-9
Molekylær formel C10H5F6IO4
Molekylvægt (g/mol) 430.041
MDL nummer MFCD00009672
InChI nøgle PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC navn [phenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxy-$1^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
SMIL C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 25 g
Beilstein 764767
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 430.04
Procent renhed 97%