Få mere at vide
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0), Pd 14.9%
Artikelnummer. 15437095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437095 250 mg 250mg
15462457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045814.MD
Request Bulk or Custom Format
Luftfølsom
Bis(tri-o-tolylphosphin)palladium(0) anvendes som katalysator til palladiumkatalyserede krydskoblingsreaktioner, Kumada-kobling og Heck-kobling. Det bruges også i aminerings- og aryleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69861-71-8
Molekylær formel C42H42P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 715.166
MDL nummer MFCD12911908
InChI nøgle CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
IUPAC navn palladium;tris(2-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Smeltepunkt 220°C to 225°C
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde Pd 14.9%
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 715.16
Fysisk form Krystallinsk