Få mere at vide
Bis[tri(o-tolyl)fosfin] palladium(II) chlorid, 95%
Artikelnummer. 10666884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666884 5 g Glasflaske 5g
10196993 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377960050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40691-33-6
Molekylær formel C42H42Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 786.06
MDL nummer MFCD00274659
InChI nøgle GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC navn palladium;tris(2-methylphenyl)phosphan;dichlorid
SMIL Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Smeltepunkt 280 °C
Farve Gul til Orange
Elementær analyse 94% min. (ex Carbon)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 786.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.