Få mere at vide
Bis(phenylsulfonyl)sulfid, 96%
Artikelnummer. 11945741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945741 5 g Glasflaske 5g
10752301 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300830050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4388-22-1 | C12H10O4S3 | 314,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4388-22-1
Molekylær formel C12H10O4S3
Molekylvægt (g/mol) 314.39
MDL nummer MFCD00094733
InChI nøgle YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
PubChem CID 257516
IUPAC navn benzensulfonylsulfanylsulfonylbenzen
SMIL O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Smeltepunkt 129,0 °C til 134,0 °C
Farve Pink til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 11,III,163
Formel vægt 314.41
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystaller eller pulver