Få mere at vide
Bis(phenylsulfonyl)methane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15791849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 15791849
Brand: Thermo Scientific Acros 308050250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(phenylsulfonyl)methane
CAS 3406-02-8
Smeltepunkt 121.0°C to 122.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Molekylær formel C13H12O4S2
Lineær formel (C6H5SO2)2CH2
Mængde 25 g
Synonym 2-phenylsulfonyl acetophenone, 2-phenylsulfonylacetophenone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethanone, acetophenone, 2-phenylsulfonyl, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethanone, ethanone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl, 1-phenyl-2-phenylsulphonyl ethan-1-one, alpha-phenylsulfonylacetophenone, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethan-1-one, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethan-1-one
InChI nøgle DREVPGKOIZVPQV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 2-(benzenesulfonyl)-1-phenylethanone
Molekylvægt (g/mol) 296.37
PubChem CID 76949
Formel vægt 296.37
Procent renhed 99%