Få mere at vide
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine, 97%
Artikelnummer. 11414493
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414493 1 g 1g
11424493 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11014.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 5074-71-5 | C18H5F10P | 442.20 g/mol
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin bruges som en ligand involveret i den palladium-katalyserede Heck-reaktion af iodbenzen og styren i komprimeret kuldioxid. Det bruges også til polymerisation af 1,3-butadien med Co(2-ethylhexanoat) 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin bruges som en ligand involveret i den palladium-katalyserede Heck-reaktion af iodbenzen og styren i komprimeret kuldioxid. Det bruges også til polymerisation af 1,3-butadien med Co(2-ethylhexanoat) 2 .
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan, tetrahydrofuran, benzen, toluen, ethanol, methanol og superkritisk kuldioxid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5074-71-5
Molekylær formel C18H5F10P
Molekylvægt (g/mol) 442.20
MDL nummer MFCD00000291
InChI nøgle OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
PubChem CID 78757
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-phenylphosphan
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (pentafluorophenyl)phenylphosphine
Smeltepunkt 59°C to 64°C
Kogepunkt 105°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 6253897
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane,tetrahydrofuran,benzene,toluene,ethanol,methanol,and supercritical carbon dioxide.
Formel vægt 442.2
Procent renhed 97%