Få mere at vide
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin, 90%, tech., Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine |
| CAS | 5074-71-5 |
| Smeltepunkt | 56,0 °C til 62,0 °C |
| Kogepunkt | 105,0 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H5F10P |
| Lineær formel | (C6F5)2PC6H5 |
| Mængde | 100 mg |
| Show More |