Få mere at vide
Bis(pentafluorophenyl) carbonate, 98+%
Artikelnummer. 15401048
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401048 5 g 5g
15491038 1 g 1g
15411048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54880.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59483-84-0 | C13F10O3 | 394.12 g/mol
Bis(pentafluorphenyl)carbonat er et reagens, der anvendes som carbonylækvivalent og til forskellige koblingsreaktioner, især for azapeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(pentafluorphenyl)carbonat er et reagens, der anvendes som carbonylækvivalent og
til forskellige koblingsreaktioner, især for azapeptider.
Opløselighed Opløselig i chloroform, ethylacetat
og methylenchlorid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59483-84-0
Molekylær formel C13F10O3
Molekylvægt (g/mol) 394.12
MDL nummer MFCD00368353
InChI nøgle IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl carbonate, bis perfluorophenyl carbonate, dipentafluorophenylcarbonate, pentafluorophenyl carbonate, di-pentafluorophenyl carbonate, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid bis pentafluorophenyl ester, dpfpc, acmc-209mds
PubChem CID 2734833
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)carbonat
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(pentafluorophenyl) carbonate
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lineær formel (C6F5O)2CO
Mængde 5 g
Beilstein 2029727
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate and methylene chloride.
Formel vægt 394.12
Procent renhed ≥98%