Få mere at vide
Bis(p-acetylaminophenyl) Ether, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)21-16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| Formel vægt | 284.1161 |
| Procent renhed | >95% |