Få mere at vide
Bis(heptafluoroisopropyl)ketone, 97%
Artikelnummer. 11339345
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339345 1 g 1g
11349345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16708.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 813-44-5 | C7F14O | 366.054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813-44-5
Molekylær formel C7F14O
Molekylvægt (g/mol) 366.054
MDL nummer MFCD00042087
InChI nøgle GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat
PubChem CID 69941
IUPAC navn 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluor-2,4-bis(trifluormethyl)pentan-3-on
SMIL C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(heptafluoroisopropyl)ketone
Tæthed 1.661
Kogepunkt 72°C to 73°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1916532
Formel vægt 366.06
Procent renhed 97%