Få mere at vide
Bis(ethylen)(2,4-pentandionato)rhodium(I), Rh 39,9% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303698 250 mg 250mg
11313698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039288.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Det fungerer som en hydrogeneringsprecursor. Det bruges også som mellemprodukter, der fungerer som katalysator, såsom ved olefinhydroformylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12082-47-2
Molekylær formel C9H15O2Rh
Molekylvægt (g/mol) 258.12
MDL nummer MFCD00015354
InChI nøgle FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
PubChem CID 11630270
IUPAC navn ethen;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;rhodium
SMIL [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane, chloroform
Formel vægt 258.13
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 39.9% min.
Fysisk form Krystallinsk