missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Bis(diphenylmethyl)ether), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(diphenylmethyl) Ether |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H |
| Formel vægt | 350.1671 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?