missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Bis(diphenylmethyl)ether), TRC

Artikelnummer. 17953915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953915 50 mg
17955055 25 mg
17974905 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17953915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43034550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 574-42-5
Molekylær formel C26 H22 O
Molekylvægt (g/mol) 350.45
Synonym [Oxybis(methanetriyl)]tetrabenzene, Bis(diphenylmethyl) Ether, Dimenhydrinate Imp. K (EP)
IUPAC navn [benzhydryloxy(phenyl)methyl]benzene
SMIL O(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(diphenylmethyl) Ether
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H22O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H
Formel vægt 350.1671
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.