Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
171.71 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 1271-19-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | C10H10Cl2Ti-2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.957 |
| MDL nummer | MFCD00003723 |
| InChI nøgle | MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride |
| PubChem CID | 124040768 |
| IUPAC navn | cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
| SMIL | [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under argon
Kemiske identifikatorer
| 1271-19-8 | |
| 248.957 | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| 124040768 | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| MFCD00003723 | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
Tekniske data
| Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride | |
| 1.60 g/mL | |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| Air and moisture sensitive | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride | |
| 124040768 |
| 1271-19-8 | |
| Odorless | |
| MFCD00003723 | |
| 14,9482 | |
| It is insoluble in water | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] | |
| 248.957 | |
| 249 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H341-H302-H332-H315-H319-H335
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-035-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2050000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Argon
- Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.