Få mere at vide
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012547.06
Mængde 5g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11357387
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
1271-19-8
248.957
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
124040768
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
C10H10Cl2Ti-2
MFCD00003723
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
Tekniske data
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
1.60 g/mL
C10H10Cl2Ti-2
5g
14,9482
It is insoluble in water
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
248.957
249
1271-19-8
Odorless
MFCD00003723
Air and moisture sensitive
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
124040768
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
SDS Dokumenter