Få mere at vide
Bis(aminoethoxy) Amlodipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(aminoethoxy) Amlodipine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30ClN3O6/c1-3-32-22(28)20-17(13-31-11-9-25)26-16(12-30-10-8-24)19(21(27)29-2)18(20)14-6-4-5-7-15(14)23/h4-7,18,26H,3,8-13,24-25H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 467.1823 |