CAS RN 721958-74-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Bis(aminoethoxy) Amlodipine, TRC
CAS: 721958-74-3 Molekylær formel: C22 H30 Cl N3 O6 Molekylvægt (g/mol): 467.94 Synonym: 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, 3-ethyl 5-methyl ester,3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, ethyl methyl ester (9CI) IUPAC navn: 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-bis(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate SMIL: CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN