Få mere at vide
Bis(4-methoxybenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411348
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411348 250 mg 250mg
15401348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55180.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17061-62-0 | Molekylær formel: C16H19NO2 | Molekylvægt: 257,333 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17061-62-0
Molekylær formel C16H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 257.333
MDL nummer MFCD00277836
InChI nøgle HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
PubChem CID 714952
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-methoxybenzyl)amine
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Formel vægt 257.33
Procent renhed 97%