Få mere at vide
Bis(4-methoxybenzyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401348
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401348 1 g 1g
15411348 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55180.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 17061-62-0 | Molekylær formel: C16H19NO2 | Molekylvægt: 257,333 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17061-62-0
Molekylær formel C16H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 257.333
MDL nummer MFCD00277836
InChI nøgle HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
PubChem CID 714952
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]methanamin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-methoxybenzyl)amine
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Formel vægt 257.33
Procent renhed 97%