Få mere at vide
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfon, TRC
Artikelnummer. 30008339
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008339 10 g
30006818 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44739010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-09-1
Molekylær formel C12 H10 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
Synonym Phenol, 4,4'-sulfonyldi- (6CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene], 4,4'-Bisphenol S, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonyldiphenol, 4-(4-Hydroxyphenylsulfonyl)phenol, 4-Hydroxyphenyl sulfone, BPS 1, BPS-H, BPS-N, BPS-P, BS 3, BS 3 (phenol), BS-PN, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S, Bisphenol S sulfonic acid ester, D 8, Diphone A, Diphone C, Diphone D, Dynamar FC 5166, Ex 1B, NSC 683541, NSC 8712, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMIL Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol S
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Formel vægt 250.03
Procent renhed >95%