Få mere at vide
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfon, 99%
Artikelnummer. 11413587
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413587 250 g 250g
11403587 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17342.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250,27 g/mol
Det er en reaktant, der bruges i epoxyreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en reaktant, der bruges i epoxyreaktioner
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-09-1
Molekylær formel C12H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00002350
InChI nøgle VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Smeltepunkt 245 °C til 250 °C
Tæthed 1.366
Mængde 250 g
Beilstein 2052954
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 250.28
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Sulfonyldiphenol