Få mere at vide
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfon, 99%
Artikelnummer. 11403587
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403587 1000 g 1000g
11413587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17342.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250,27 g/mol
Det er en reaktant, der bruges i epoxyreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en reaktant, der bruges i epoxyreaktioner
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-09-1
Molekylær formel C12H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00002350
InChI nøgle VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Smeltepunkt 245 °C til 250 °C
Tæthed 1.366
Mængde 1000 g
Beilstein 2052954
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 250.28
Procent renhed 99%