Få mere at vide
Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate |
| CAS | 23358-95-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H22 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(4-hydroxybutyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (6CI,8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (2:1) (8CI), 1,4-Butanediyl terephthalate, Bis(4-hydroxybutyl) terephthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c17-9-1-3-11-21-15(19)13-5-7-14(8-6-13)16(20)22-12-4-2-10-18/h5-8,17-18H,1-4,9-12H2 |
| SMIL | OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCO |
| IUPAC navn | bis(4-hydroxybutyl) benzene-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.34 |
| Vis mere |