Få mere at vide
Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c17-9-1-3-11-21-15(19)13-5-7-14(8-6-13)16(20)22-12-4-2-10-18/h5-8,17-18H,1-4,9-12H2 |
| Formel vægt | 310.1416 |
| Procent renhed | >95% |