Få mere at vide
Bis(4-fluorophenyl) sulfon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-fluorophenyl) sulfone |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1970911 |
| Formel vægt | 254.25 |
| Procent renhed | ≥98% |