Få mere at vide
Bis(4-fluorophenyl) sulfon, 98+%
Artikelnummer. 11371687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371687 5 g 5g
11381687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04723.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383-29-9
Molekylær formel C12H8F2O2S
Molekylvægt (g/mol) 254.25
MDL nummer MFCD00000350
InChI nøgle PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
PubChem CID 67842
IUPAC navn 1-fluor-4-(4-fluorphenyl)sulfonylbenzen
SMIL FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Smeltepunkt 97°C to 101°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1970911
Formel vægt 254.25
Procent renhed ≥98%