Få mere at vide
Bis(4-fluorophenyl) disulfide, 98%
Artikelnummer. 15465337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465337 5 g 5g
15455337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32589.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 405-31-2 | C12H8F2S2 | 254.313 g/mol
Bis(4-fluorphenyl)disulfid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(4-fluorphenyl)disulfid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i methanol og acetone
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-31-2
Molekylær formel C12H8F2S2
Molekylvægt (g/mol) 254.313
MDL nummer MFCD00816758
InChI nøgle SLXZJIKDNHDPKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-4-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl disulfide, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl disulfanyl benzene, 1,1'-disulfanediylbis 4-fluorobenzene, 4-fluorophenyldisulfide, 4-fluorophenyl disulfide, 4-fluorophenyl disulphide, di-p-fluorophenyl sulfide, bis 4-fluorophenyl persulfide, 1,2-bis 4-fluorophenyl disulfane
PubChem CID 136252
IUPAC navn 1-fluor-4-[(4-fluorphenyl)disulfanyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1F)SSC2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-fluorophenyl) disulfide
Kogepunkt 141°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and acetone.
Formel vægt 254.31
Procent renhed 98%