Få mere at vide
Bis(4-cyanophenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H |
| Formel vægt | 234.0793 |