missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(4-cyanophenyl)methanol, TRC

Artikelnummer. 30135306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135306 25 mg
30138537 5 mg
30011951 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42285025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 134521-16-7
Molekylær formel C15 H10 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Synonym Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, 4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-Methanolbisbenzonitrile, 4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl)methanol, Bis(p-cyanophenyl)methanol, CGP 44645
IUPAC navn 4-[(4-cyanophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
SMIL OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(4-cyanophenyl)methanol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H
Formel vægt 234.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.