Få mere at vide
Bis(4-chlorophenyl) sulfon, 99 %
Artikelnummer. 11403188
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403188 100 g 100g
11413188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18938.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287,15 g/mol
Bis(4-chlorphenyl)sulfon anvendes som en precursor til fremstilling af 4,4'-diamino-diphenylsulfon og polysulfonplast. Det bruges også til at fremstille stive og temperaturbestandige polymerer såsom PES eller Udel gennem polymerisation med bisphenol-A og bisphenol-S. Ydermere finder udel-polymeren anvendelse i VVS-rør, printerpatroner og bilsikringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(4-chlorphenyl)-sulfon anvendes som en precursor til fremstilling af 4,4′ -diamino-diphenyl sulfon og polysulfon plast. Det bruges også til at fremstille stive og temperaturbestandige polymerer såsom PES eller Udel gennem polymerisation med bisphenol-A og bisphenol-S. Ydermere finder udel-polymeren anvendelse i VVS-rør, printerpatroner og bilsikringer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-07-9
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.15
MDL nummer MFCD00000619
InChI nøgle GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Smeltepunkt 147 °C til 150 °C
Kogepunkt 249 °C til 251 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 233 °C (451 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 2052955
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 1-chlor-4-(4-chlorphenyl)sulfonylbenzen
Formel vægt 287.17
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-chlorophenyl) sulphone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone