Få mere at vide
Bis(4-chlorobutyl) ether, 99%
Artikelnummer. 11333946
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333946 100 g 100g
11313946 5 g 5g
11323946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17055.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 6334-96-9 | C8H16Cl2O | 199,115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6334-96-9
Molekylær formel C8H16Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 199.115
MDL nummer MFCD00019006
InChI nøgle PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
PubChem CID 22800
IUPAC navn 1-chlor-4-(4-chlorbutoxy)butan
SMIL C(CCCl)COCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-chlorobutyl) ether
Tæthed 1.081
Kogepunkt 129 °C til 131 °C (10 mmHg)
Lineær formel Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
Brydningsindeks 1.458
Mængde 100 g
Beilstein 1739861
Formel vægt 199.12
Procent renhed 99%