Learn More
Bis(4-bromophenyl) ether, 99%
Product Code. 11307208
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11307208 5 g 5g
11317208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11307208 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 016684.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2050-47-7 | C12H8Br2O | 328.003 g/mol
Bis-(4-bromphenyl)-ether er blevet anvendt til fremstilling af 4-[4-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenylphosphonsyrediethylester. Det bruges til medicin og som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2050-47-7
Molekylær formel C12H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 328.003
MDL nummer MFCD00000095
InChI nøgle YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-bromophenyl ether, 4,4'-dibromodiphenyl ether, 4,4'-oxybis bromobenzene, 4-bromophenyl ether, p,p'-dibromodiphenyl ether, usaf do-61, 1-bromo-4-4-bromophenoxy benzene, bis p-bromophenyl ether, ether, bis p-bromophenyl, benzene, 1,1'-oxybis 4-bromo
PubChem CID 16305
IUPAC navn 1-brom-4-(4-bromphenoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(4-bromophenyl) ether
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Farve Hvid
Kogepunkt 338°C to 340°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 328.01
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk