Få mere at vide
Bis(4-bromophenyl)acetylen, 97%
Artikelnummer. 10754014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754014 1 g Glasflaske 1g
10579593 5 g Glasflaske 5g
10340184 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10754014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390940010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 2789-89-1 | C14H8Br2 | 336,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2789-89-1
Molekylær formel C14H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 336.03
MDL nummer MFCD00185147
InChI nøgle FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
PubChem CID 3464242
IUPAC navn 1-brom-4-[2-(4-bromphenyl)ethynyl]benzen
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-bromophenyl)acetylene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 183°C to 187°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CCC6H4Br
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 336.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.