Få mere at vide
Bis(4-aminophenyl) ether, 98%
Beskrivelse
Bis(4-aminophenyl)ether er en monomer, der anvendes som tværbindingsmiddel. Det bruges også til fremstilling af poly(imideurinstof)er, polyimid-silica-kompositmembran, som finder anvendelse i gasseparationsteknikker. Det bruges i produkter som trådemaljer, belægninger, klæbemidler, isolerende lakker, belagte stoffer, flammehæmmende fibre, olieforseglingsmidler og holdere. Yderligere bruges det til fremstilling af polymerfilm til elektrolytmembraner. Ud over dette bruges det som isolering til kabler og trykte kredsløb og laminater og komposit til rumfartskøretøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bis(4-aminophenyl)ether er en monomer, der anvendes som tværbindingsmiddel. Det bruges også til fremstilling af poly(imideurinstof)er, polyimid-silica-kompositmembran, som finder anvendelse i gasseparationsteknikker. Det bruges i produkter som trådemaljer, belægninger, klæbemidler, isolerende lakker, belagte stoffer, flammehæmmende fibre, olieforseglingsmidler og holdere. Yderligere bruges det til fremstilling af polymerfilm til elektrolytmembraner. Ud over dette bruges det som isolering til kabler og trykte kredsløb og laminater og komposit til rumfartskøretøjer.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand, benzen, carbontetrachlorid, ethanol og varm methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-aminophenyl) ether |
| Smeltepunkt | 189 °C til 192 °C |
| Kogepunkt | 190 °C (0,1 mmHg) |
| Flammepunkt | 218 °C (424 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 475735 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone. Uopløselig i vand, benzen, kulstoftetrachlorid, ethanol og varm methanol. |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 98% |