Få mere at vide
Bis(4-aminophenyl) ether, 98%
Artikelnummer. 11354579
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354579 50 g 50g
11412848 100 g 100g
11422848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16815.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200,241 g/mol
Bis(4-aminophenyl)ether er en monomer, der anvendes som tværbindingsmiddel. Det bruges også til fremstilling af poly(imideurinstof)er, polyimid-silica-kompositmembran, som finder anvendelse i gasseparationsteknikker. Det bruges i produkter som trådemaljer, belægninger, klæbemidler, isolerende lakker, belagte stoffer, flammehæmmende fibre, olieforseglingsmidler og holdere. Yderligere bruges det til fremstilling af polymerfilm til elektrolytmembraner. Ud over dette bruges det som isolering til kabler og trykte kredsløb og laminater og komposit til rumfartskøretøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(4-aminophenyl)ether er en monomer, der anvendes som tværbindingsmiddel. Det bruges også til fremstilling af poly(imideurinstof)er, polyimid-silica-kompositmembran, som finder anvendelse i gasseparationsteknikker. Det bruges i produkter som trådemaljer, belægninger, klæbemidler, isolerende lakker, belagte stoffer, flammehæmmende fibre, olieforseglingsmidler og holdere. Yderligere bruges det til fremstilling af polymerfilm til elektrolytmembraner. Ud over dette bruges det som isolering til kabler og trykte kredsløb og laminater og komposit til rumfartskøretøjer.
Opløselighed
Opløselig i acetone. Uopløseligt i vand, benzen, carbontetrachlorid, ethanol og varm methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-80-4
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.241
MDL nummer MFCD00007863
InChI nøgle HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
IUPAC navn 4-(4-aminophenoxy)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(4-aminophenyl) ether
Smeltepunkt 189°C to 192°C
Kogepunkt 190°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 218°C (424°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 475735
Opløselighedsinformation Soluble in acetone. Insoluble in water,benzene,carbon tetrachloride,ethanol and hot methanol.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%