Få mere at vide
Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalat, 95%
Artikelnummer. 15490626
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490626 5 g 5g
15400636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53378.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75203-51-9 | C26H24Cl6O8 | 677,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75203-51-9
Molekylær formel C26H24Cl6O8
Molekylvægt (g/mol) 677.17
MDL nummer MFCD00012038
InChI nøgle PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cppo, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl oxalate, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichloro-phenyl oxal, ethanedioic acid, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl ester, pentyl 3,4,6-trichloro-2-2-oxo-2-2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenoxy acetyl oxy benzoate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonylphenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonyl-phenyl oxalate
PubChem CID 3018575
IUPAC navn bis(2,3,5-trichlor-6-pentoxycarbonylphenyl)oxalat
SMIL CCCCCOC(=O)C1=C(C(=C(C=C1Cl)Cl)Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C(=CC(=C2Cl)Cl)Cl)C(=O)OCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 677.19
Procent renhed 95%