Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315198
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315198 50 g 50g
11305198 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044089.18
Request Bulk or Custom Format
Det finder det anvendelse i kosmetikindustrien. Det bruges også som blødgører til legetøj, herunder oppustelige vandprodukter, tragte, lege- og træningsbolde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-82-8
Molekylær formel C14H18O6
Molekylvægt (g/mol) 282.29
MDL nummer MFCD00042842
InChI nøgle HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyethyl phthalate, kesscoflex mcp, 2-methoxyethyl phthalate, dmep, bis methoxyethyl phthalate, di 2-methoxyethyl phthalate, kodaflex dmep, methyl glycol phthalate, dimethoxyethyl phthalate, dimethylglycol phthalate
PubChem CID 8344
IUPAC navn bis(2-methoxyethyl)benzen-1,2-dicarboxylat
SMIL COCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (2-methoxyethyl) phthalate
Farve Farveløs
Tæthed 1.17 g/mL
Kogepunkt 340°C
Flammepunkt 185°C (365°F)
Brydningsindeks 1.503
Mængde 50 g
Beilstein 2056929
Opløselighedsinformation Soluble in water 8500mg/L at 25°C.
Formel vægt 282.29
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske