Få mere at vide
Bis(2-methoxyethyl) ether, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Artikelnummer. 10500384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10500384 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10590374 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10500384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397211000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-96-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008503
InChI nøgle SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC navn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan
SMIL COCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-methoxyethyl) ether
Navn note Extra Dry
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -64.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9370g/mL
Kogepunkt 162.0°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (CH3OCH2CH2)2O
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4090
Mængde 100 mL
Beilstein 01, IV, 2393
Rester efter fordampning 0.001 max.
Fieser 01,255
Merck Index 15, 3184
Specifik vægtfylde 0.937
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,hydrocarbon solvents
Viskositet 2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.