Få mere at vide
[Bis(2-methoxyethyl)amino]svovltrifluorid, 2,7 M (50 vægt%) opløsning i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531902 5 g Plastflaske 5g
10180952 25 g Plastflaske 25g
11955851 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10531902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368960050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 202289-38-1 | C6H14F3NO2S | 221.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride
CAS 202289-38-1, 108-88-3
CAS min % 49.0
CAS Max % 51.0
Farve Orange-gul
Tæthed 1.2000g/mL
Flammepunkt 4°C
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H14F3NO2S
Lineær formel (CH3OCHCH2)2NSF3
Mængde 5 g
Merck Index 15,2899
Specifik vægtfylde 1.2
Synonym bis 2-methoxyethyl aminosulfur trifluoride, deoxo-fluor, 2-methoxy-n-2-methoxyethyl-n-trifluorothio-ethanamine, deoxo-fluor r, bis 2-methoxyethyl aminosulphurtrifluoride, bast, bis 2-methoxyethyl amino sulfur trifluoride, bis 2-methoxyethyl aminosulphur trifluoride
InChI nøgle APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCN(CCOC)S(F)(F)F
IUPAC navn 2-methoxy-N-(2-methoxyethyl)-N-(trifluor-$1^{4}-sulfanyl)ethanamin
Molekylvægt (g/mol) 221.24
PubChem CID 2734690
Formel vægt 221.24
Procent renhed ≥95% (NMR, neat substance)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [Bis(2-methoxyethyl)amino]sulfur trifluoride, 50% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.