Få mere at vide
Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378036
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378036 250 g 250g
11368036 50 g 50g
11388036 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13323.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-62-3
Molekylær formel C29H40O2
Molekylvægt (g/mol) 420.64
MDL nummer MFCD00151797
InChI nøgle PHXLONCQBNATSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-methylenebis 6-1-methylcyclohexyl-p-cresol, ionox wsp, nonox wsp, bisalkofen mtsp, unii-7tir91vdi9, 7tir91vdi9, p-cresol, 2,2'-methylenebis 6-1-methylcyclohexyl, 2,2'-methylenebis 4-methyl-6-1-methylcyclohexyl phenol
PubChem CID 6486
IUPAC navn 2-[[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methyl]-4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol
SMIL CC1=CC(=C(O)C(CC2=C(O)C(=CC(C)=C2)C2(C)CCCCC2)=C1)C1(C)CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane
Smeltepunkt 130°C to 135°C
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Beilstein 2313064
Formel vægt 420.64
Procent renhed 94%