Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15537039 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15537039 10 kg 10kg
1 options
Artikelnummer. 15537039 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402490100
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
CAS 6422-86-2
Smeltepunkt -67,0 °C
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 400,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C24H38O4
Brydningsindeks 1,4890 til 1,4910
Mængde 10 kg
Beilstein 09,IV,3306
Specifik vægtfylde 0.984
Synonym bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)benzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 390.55
PubChem CID 22932
Formel vægt 390.55
Procent renhed 97%