Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-67996 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10732202
Brand: Thermo Scientific Acros 402492500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6422-86-2
Molekylær formel C24H38O4
Molekylvægt (g/mol) 390.55
MDL nummer MFCD00072256
InChI nøgle RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
PubChem CID 22932
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)benzen-1,4-dicarboxylat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Navn note 97%
CAS min % 96
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -67.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 400.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 250 g
Beilstein 09, IV, 3306
Specifik vægtfylde 0.984
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 390.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske