Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) terefthalat, 97%
Artikelnummer. 10391481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391481 1 kg Glasflaske 1kg
10732202 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402490010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6422-86-2 | C24H38O4 | 390,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6422-86-2
Molekylær formel C24H38O4
Molekylvægt (g/mol) 390.55
MDL nummer MFCD00072256
InChI nøgle RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-ethylhexyl terephthalate, kodaflex dotp, di-2-ethylhexyl terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, bis 2-ethylhexyl ester, terephthalic acid, bis 2-ethylhexyl ester, eastman 168, ccris 7052, di 2-ethylhexyl terephthalate, bis 2-ethylhexyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-bis 2-ethylhexyl ester
PubChem CID 22932
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl)benzen-1,4-dicarboxylat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
Navn note 97%
CAS min % 96
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -67.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 400.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4890 to 1.4910
Mængde 1 kg
Beilstein 09, IV, 3306
Specifik vægtfylde 0.984
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 390.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske