Få mere at vide
Bis(2-diphenylfosfinofenyl)ether, 99%
Artikelnummer. 10524103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10524103 5 g Glasflaske 5g
10452483 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10524103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383370050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 166330-10-5 | C36H28OP2 | 538,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166330-10-5
Molekylær formel C36H28OP2
Molekylvægt (g/mol) 538.57
MDL nummer MFCD00233863
InChI nøgle RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 4285986
IUPAC navn [2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
SMIL O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184,0 °C til 187,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)2P(C6H4)]2O
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 538.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.