Få mere at vide
Bis[(2-diphenylfosfin)phenyl]ether, 98%
Artikelnummer. 11365005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365005 5 g 5g
11355005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18481.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 166330-10-5 | C36H28OP2 | 538,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166330-10-5
Molekylær formel C36H28OP2
Molekylvægt (g/mol) 538.57
MDL nummer MFCD00233863
InChI nøgle RYXZOQOZERSHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-diphenylphosphinophenyl ether, dpephos, oxydi-2,1-phenylene bis diphenylphosphine, oxybis 2,1-phenylene bis diphenylphosphine, bis 2-diphenylphosphino phenyl ether, 2,2'-bis diphenylphosphino diphenyl ether, 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 4285986
IUPAC navn [2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
SMIL O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis[(2-diphenylphosphino)phenyl] ether
Smeltepunkt 184 °C til 186 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7729718
Formel vægt 538.57
Procent renhed 98%